Drukuj
4-Fluorotiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
F15315-10G F15315-25G
SIALF15315-10GEA 329 PLN
SIALF15315-10G SIALF15315-25G
4-Fluorotiofenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorotiofenol
Formuła: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 164
Gęstość: 1.1996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004846
Numer CAS: 371-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-737-6
Jednostka: 3071
ADR: 6.1 II