Drukuj
4-fluorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F13207-100G F13207-25G
SIALF13207-100GEA 678 PLN
SIALF13207-100G SIALF13207-25G
4-fluorofenol, Sigma-Aldrich®
4-fluorofenol
Formuła: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 44…47 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002316
Numer CAS: 371-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-736-0
Jednostka: 2923
ADR: 8 III