Drukuj
3,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
290408-25G 290408-5G
SIAL290408-25GEA 628 PLN
SIAL290408-25G SIAL290408-5G
3,4-Difluorophenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorophenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…36 °C
Numer MDL: MFCD00010315
Numer CAS: 2713-33-9
Jednostka: 2921
ADR: 8,II