1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
B24810.06
B24810.14
B24810.22
B24810.06EA
394
PLN
B24810.06
B24810.14
B24810.22
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 52189-63-6
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5025
Boiling Point: 86-88°/7mm
MDL No.: MFCD00012445
Formuła:
C₈H₉FO₂ MW: 156.16 g/mol Temp. Wrzenia: 86…88 °C (7 mmHg) Gęstość: 1.170 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012445 Numer CAS: 52189-63-6 |