4-Fluoroveratrole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
A17936.06
A17936.14
A17936.06EA
362
PLN
A17936.06
A17936.14
4-Fluoroveratrole ≥98%
4-Fluoroveratrole
Purity: 98%
CAS No.: 398-62-9
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 120-123°/45mm
Beilstein Reference: 2441600
MDL No.: MFCD00012201
Formuła:
C₈H₉FO₂ Temp. Wrzenia: 120…123 °C (45 mmHg) Gęstość: 1,171 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012201 Numer CAS: 398-62-9 |