4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15467.03
A15467.06
A15467.14
A15467.03EA
207
PLN
A15467.03
A15467.06
A15467.14
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 94108-56-2
Molecular Formula: C7H4ClF3O3S
Formula Weight: 260.62
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClF₃O₃S Temp. Wrzenia: 120…122 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,536 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042408 Numer CAS: 94108-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 302-397-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |