Drukuj
4-Trifluorometoksytiofenol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L18674.03 L18674.06
L18674.03EA 436 PLN
L18674.03 L18674.06
4-Trifluorometoksytiofenol 95%
4-Trifluorometoksytiofenol
Purity: 95% CAS No.: 169685-29-4 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 64-66°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00052312
Formuła: C₇H₅F₃OS
Temp. Wrzenia: 64…66 °C (15 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052312
Numer CAS: 169685-29-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III