2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19911.03
L19911.06
L19911.03EA
588
PLN
L19911.03
L19911.06
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Formuła:
C₇H₅F₃OS Temp. Wrzenia: 53…55 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052320 Numer CAS: 175278-01-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |