Drukuj
1-Fluoro-4-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
F11204-100G F11204-500G F11204-5G
SIALF11204-100GEA 265 PLN
SIALF11204-100G SIALF11204-500G SIALF11204-5G
1-Fluoro-4-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007282
Numer CAS: 350-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-502-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III