Drukuj
1-Fluoro-2-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F10801-250G F10801-50G
SIALF10801-250GEA 814 PLN
SIALF10801-250G SIALF10801-50G
1-Fluoro-2-nitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007048
Numer CAS: 1493-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-088-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III