2-Amino-4-fluorofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroksy-5-fluoroanilina
H26165.03
H26165.06
H26165.03EA
405
PLN
H26165.03
H26165.06
2-Amino-4-fluorofenol 97%
2-Amino-4-fluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 399-97-3
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 138-141°
MDL No.: MFCD00077451
Formuła:
C₆H₆FNO Temp. topnienia: 138…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077451 Numer CAS: 399-97-3 Numer WE (dawny EINECS): None |