4-Amino-3-fluorofenol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
H26084.MD
H26084.03
H26084.MDEA
546
PLN
H26084.MD
H26084.03
4-Amino-3-fluorofenol 96%
4-Amino-3-fluorofenol
Purity: 96%
CAS No.: 399-95-1
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 137-140°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00077452
Formuła:
C₆H₆FNO Temp. topnienia: 137…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077452 Numer CAS: 399-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 402-230-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |