Drukuj
4-Trifluorometoksyanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
337056-25G 337056-5G
SIAL337056-25GEA 348 PLN
SIAL337056-25G SIAL337056-5G
4-Trifluorometoksyanilina, Sigma-Aldrich®
4-Trifluorometoksyanilina
Formuła: C₇H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 73 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00041314
Numer CAS: 461-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-317-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II