4-Trifluorometoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17208.06
A17208.14
A17208.06EA
320
PLN
A17208.06
A17208.14
4-Trifluorometoksyanilina ≥98%
4-Trifluorometoksyanilina
Purity: 98%
CAS No.: 461-82-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/10mm
Beilstein Reference: 2090209
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041314
Formuła:
C₇H₆F₃NO Temp. Wrzenia: 73…75 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,310 Temp. Zapłonu: 81 °C (178 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041314 Numer CAS: 461-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-317-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |