Drukuj
4-Trifluorometoksyanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
297640025 297640250
ACRO297640025EA 153 PLN
ACRO297640025 ACRO297640250
4-Trifluorometoksyanilina 99%
4-Trifluorometoksyanilina
Formuła: C₇H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 83…85 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,31 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Numer MDL: MFCD00041314
Numer CAS: 461-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-317-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %