4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20349.09
B20349.88
B20349.09EA
1590
PLN
B20349.09
B20349.88
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 22236-10-8
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇F₂NO MW: 159.14 g/mol Temp. Wrzenia: 231 °C Gęstość: 1.286 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085005 Numer CAS: 22236-10-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |