3-Trifluorometoksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03
A19592.06
A19592.03EA
355
PLN
A19592.03
A19592.06
3-Trifluorometoksyanilina ≥98%
3-Trifluorometoksyanilina
Purity: 98%
CAS No.: 1535-73-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Characteristic
Boiling Point: 72-75°/8mm
Beilstein Reference: 776921
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041511
Formuła:
C₇H₆F₃NO Temp. Wrzenia: 72…75 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,325 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041511 Numer CAS: 1535-73-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-256-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |