Drukuj
4-Fluoro-3-nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
155861-100G 155861-25G
SIAL155861-100GEA 586 PLN
SIAL155861-100G SIAL155861-25G
4-Fluoro-3-nitroanilina, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 96…98 °C
Gęstość: 0.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007833
Numer CAS: 364-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-665-5