Drukuj
2,4-Difluoroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D101400-10G D101400-25G
SIALD101400-10GEA 231 PLN
SIALD101400-10G SIALD101400-25G
2,4-Difluoroanilina, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 170 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007648
Numer CAS: 367-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-687-5
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03171