2-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18314.06
A18314.14
A18314.06EA
380
PLN
A18314.06
A18314.14
2-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 38985-64-7
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.6254
Boiling Point: 103-104°/12mm
Beilstein Reference: 4176581
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004800
Formuła:
C₇H₄FNS Temp. Wrzenia: 103…104 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 24…26 °C Gęstość: 1,248 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004800 Numer CAS: 38985-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 254-237-1 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |