4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 35037-73-1
Molecular Formula: C8H4F3NO2
Formula Weight: 203.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -29°
Boiling Point: 78°/22mm
Beilstein Reference: 977669
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00035702
Formuła:
C₈H₄F₃NO₂ Temp. Wrzenia: 78 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: –29 °C Gęstość: 1,346 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) |
Numer MDL:
MFCD00035702 Numer CAS: 35037-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-328-0 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |