Drukuj
Izocyjanian 4-fluorofenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F14335-10G F14335-5G
SIALF14335-10GEA 374 PLN
SIALF14335-10G SIALF14335-5G
Izocyjanian 4-fluorofenylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian 4-fluorofenylu
Formuła: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 42…47 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1.206 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002023
Numer CAS: 1195-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-799-0
Jednostka: 3080
ADR: 6.1 II