Izocyjanian 4-fluorofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
A12576.03
A12576.06
A12576.14
A12576.03EA
207
PLN
A12576.03
A12576.06
A12576.14
Izocyjanian 4-fluorofenylu ≥98%
Izocyjanian 4-fluorofenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1195-45-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 55-56°/8mm
Beilstein Reference: 471609
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002023
Formuła:
C₇H₄FNO MW: 137.11 g/mol Temp. Wrzenia: 55…56 °C (8 mmHg) Gęstość: 1.210 Temp. Zapłonu: 52 °C (125 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002023 Numer CAS: 1195-45-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-799-0 Jednostka: 3080 ADR: 6.1 II |