3-Fluorophenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 404-71-7
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.5141
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/14mm
Beilstein Reference: 774879
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002015
Formuła:
C₇H₄FNO Temp. Wrzenia: 56…58 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,207 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002015 Numer CAS: 404-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-966-1 Jednostka: 3080 ADR: 6.1,II |