Drukuj
2,4-Difluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,4-Difluorophenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
250759-25G 250759-5G
SIAL250759-25GEA 378 PLN
SIAL250759-25G SIAL250759-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C (6 mmHg)
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001997
Numer CAS: 59025-55-7
Jednostka: 3080
ADR: 6.1 II