2,4-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Difluorophenylisocyanate
A12415.06
A12415.14
A12415.22
AB115939.0005
A12415.06EA
365
PLN
A12415.06
A12415.14
A12415.22
ABCRAB115939.0005
2,4-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 59025-55-7
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 64-66°/10mm
Beilstein Reference: 2831577
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001997
Formuła:
C₇H₃F₂NO MW: 155.1 g/mol Temp. Wrzenia: 64…66 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.310 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001997 Numer CAS: 59025-55-7 Jednostka: 3080 ADR: 6.1 II |