Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26175.03
H26175.06
H26175.03EA
246
PLN
H26175.03
H26175.06
Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy ≥97%
Kwas 2-fluoro-5-jodobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 124700-41-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD03094517
Formuła:
C₇H₄FIO₂ MW: 266.01 g/mol Temp. topnienia: 162…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094517 Numer CAS: 124700-41-0 |