Drukuj
1-Fluoro-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
219428-50G 219428-5G
SIAL219428-50GEA 577 PLN
SIAL219428-50G SIAL219428-5G
1-Fluoro-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄FI
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,9253 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00001052
Numer CAS: 352-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-522-7