3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19975.03
A19975.06
A19975.03EA
429
PLN
A19975.03
A19975.06
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 946-65-6
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Melting Point: 71-74°
MDL No.: MFCD00236337
Formuła:
C₈H₅F₃O₂S MW: 222.19 g/mol Temp. topnienia: 71…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236337 Numer CAS: 946-65-6 |