Kwas 4-fluorosalicylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
285
PLN
B24992.03
B24992.06
Kwas 4-fluorosalicylowy ≥98%
Kwas 4-fluorosalicylowy
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formuła:
C₇H₅FO₃ MW: 156.11 g/mol Temp. topnienia: 186…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153168 Numer CAS: 345-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-459-5 |