Kwas 5-Fluorosalicylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B21751.03
B21751.06
B21751.03EA
447
PLN
B21751.03
B21751.06
Kwas 5-Fluorosalicylowy ≥97%
Kwas 5-Fluorosalicylowy
Purity: 97%
CAS No.: 345-16-4
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2209120
Formuła:
C₇H₅FO₃ Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 178…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002456 Numer CAS: 345-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-455-3 |