2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26830.03
H26830.09
H26830.03EA
527
PLN
H26830.03
H26830.09
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 773873-26-0
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 126-129°
MDL No.: MFCD04116018
Formuła:
C₈H₆F₂O₃ MW: 188.13 g/mol Temp. topnienia: 126…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116018 Numer CAS: 773873-26-0 Numer WE (dawny EINECS): None |