Drukuj
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
329045-25G 329045-5G
SIAL329045-25GEA 372 PLN
SIAL329045-25G SIAL329045-5G
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. Wrzenia: 92 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 123…124 °C
Numer MDL: MFCD00007058
Numer CAS: 453-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-221-3