Drukuj
Kwas 3-fluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
F6605-25G F6605-5G
SIALF6605-25GEA 215 PLN
SIALF6605-25G SIALF6605-5G
Kwas 3-fluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 251
Temp. topnienia: 122
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002489
Numer CAS: 455-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-248-0