Drukuj
Kwas 2-fluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Fluorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
412244-100G 412244-25G
SIAL412244-100GEA 355 PLN
SIAL412244-100G SIAL412244-25G
Kwas 2-fluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002405
Numer CAS: 445-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-158-1