Drukuj
2,4-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
264296-5G 264296-25G
SIAL264296-5GEA 124 PLN
SIAL264296-5G SIAL264296-25G
2,4-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011670
Numer CAS: 1583-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-430-9