Drukuj
Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
333824-25G 333824-5G
SIAL333824-25GEA 285 PLN
SIAL333824-25G SIAL333824-5G
Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 140…142 °C
Numer MDL: MFCD00061232
Numer CAS: 61079-72-9