4-Nitrobenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
A12928.22
A12928.36
A12928.22EA
360
PLN
A12928.22
A12928.36
4-Nitrobenzoesan metylu ≥99%
4-Nitrobenzoesan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 95…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007350 Numer CAS: 619-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-599-2 |