Drukuj
4-Fluorobenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
102644-100G 102644-25G
SIAL102644-100GEA 476 PLN
SIAL102644-100G SIAL102644-25G
4-Fluorobenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26 °C
Gęstość: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000351
Numer CAS: 451-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-194-8
Klasyfikacja Merck : 13,04198