4-Fluorobenzoesan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 451-46-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Recognizable
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 1866794
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00000351
Formuła:
C₉H₉FO₂ Temp. Wrzenia: 209…210 °C Temp. topnienia: 25…27 °C Gęstość: 1,146 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000351 Numer CAS: 451-46-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-194-8 Klasyfikacja Merck : 14,4171 |