Drukuj
4-Fluorobenzoesan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 87.2 PLN
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
4-Fluorobenzoesan etylu 99%
4-Fluorobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 25…27 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000351
Numer CAS: 451-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-194-8
Klasyfikacja Merck : 13,04198
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %