Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
A15155.18
A15155.30
A15155.18EA
315
PLN
A15155.18
A15155.30
Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 618-95-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 279°
MDL No.: MFCD00007250
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. Wrzenia: 279 °C Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007250 Numer CAS: 618-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-573-0 |