3-Fluorobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L07984.09
L07984.18
L07984.09EA
158
PLN
L07984.09
L07984.18
3-Fluorobenzoesan etylu ≥98%
3-Fluorobenzoesan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Formuła:
C₉H₉FO₂ Temp. Wrzenia: 208 °C Gęstość: 1,136 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000336 Numer CAS: 451-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-191-1 |