Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23009.14
B23009.22
B23009.14EA
615
PLN
B23009.14
B23009.22
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 606-27-9
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. Wrzenia: 275 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1,285 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007136 Numer CAS: 606-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-111-8 |