Methyl-2-fluorobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
A16133.06
A16133.14
A16133.06EA
109
PLN
A16133.06
A16133.14
Methyl-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 394-35-4
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Aromatic
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 1862493
MDL No.: MFCD00017913
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (35 mmHg) Gęstość: 1,210 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017913 Numer CAS: 394-35-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-894-0 |