Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
B24921.09
B24921.18
B24921.30
B24921.09EA
304
PLN
B24921.09
B24921.18
B24921.30
Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego ≥98%
Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego
Purity: 98%
CAS No.: 446-24-2
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00025112
Formuła:
C₇H₇FN₂O MW: 154.14 g/mol Temp. topnienia: 72…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025112 Numer CAS: 446-24-2 |