Drukuj
4-Fluorobenzamid 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 771 PLN
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamid 98
4-Fluorobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formuła: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 287
Temp. topnienia: 154…157 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007992
Numer CAS: 824-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-535-9