Drukuj
4-Fluorobenzamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
197900050 197900250
ACRO197900050EA 192 PLN
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorobenzamid 98%
4-Fluorobenzamid
Formuła: C₇H₆FNO
Temp. Wrzenia: 287 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 154…158 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007992
Numer CAS: 824-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-535-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %