Drukuj
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
306350010 306350050
ACRO306350010EA 200 PLN
ACRO306350010 ACRO306350050
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu 98%
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. Wrzenia: 55…56 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1,42 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052329
Numer CAS: 36823-88-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %