Drukuj
Chlorek pentafluorobenzoilu 99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
103772-1G 103772-25G 103772-5G
SIAL103772-1GEA 146 PLN
SIAL103772-1G SIAL103772-25G SIAL103772-5G
Chlorek pentafluorobenzoilu 99%, Sigma-Aldrich®
Chlorek pentafluorobenzoilu
Formuła: C₇ClF₅O
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000657
Numer CAS: 2251-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-842-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
GC (area %) ≥98.5%